Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyzytidin-5-Monophosphat, 99%
Artikelnummer. 15466799
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate is used as a substrate of uridine monophosphate (UMP)/cytidine monophosphate (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) to form dCDP which upon phosphorylation to dCTP supports DNA and RNA biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Desoxyzytidin-5′-Monophosphat wird als Substrat von Uridinmonophosphat (UMP)/Cytidin-Monophosphat (CMP)-Kinase (EC2.7.4.4) verwendet, um dCDP zu bilden, das durch Phosphorylation zu dCTP die DNA- und RNA-Biosynthese unterstützt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1032-65-1
Summenformel C9H14N3O7P
Molekulargewicht (g/mol) 307.199
MDL-Nummer MFCD00006546
InChI-Schlüssel NCMVOABPESMRCP-SHYZEUOFSA-N
Synonym dcmp, deoxycytidylic acid, deoxycytidine monophosphate, 2'-deoxycytidine-5'-monophosphate, 2'-deoxycytidine-5'-monophosphoric acid, 5'-cytidylic acid, 2'-deoxy, 2'-deoxycytidine 5'-monophosphate, deoxycytidylate, polydeoxycytidylic acid, deoxycytidine-5'-monophosphoric acid
PubChem CID 13945
ChEBI CHEBI:15918
IUPAC-Name [(2R,3S,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogenphosphat
SMILES C1C(C(OC1N2C=CC(=NC2=O)N)COP(=O)(O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 41062
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 307.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver