Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyadenosin-Monohydrat, 99 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2?-Deoxyadenosineise is used by some cells as an energy source under energy stress conditions and to affect cAMP levels. 2?-dAdo is used in comparison studies of the functions of adenosine analogues on various biological processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Desoxyadenosineise wird von einigen Zellenunter Energiestressbelastung und zur Beeinflussung der cAMP-Werte als Energiequelle verwendet. 2′-dAdo wird in Vergleichsstudien zu den Funktionen von Adenosin-Analoga auf verschiedene biologische Prozessen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2′-Desoxyadenosineise wird von einigen Zellenunter Energiestressbelastung und zur Beeinflussung der cAMP-Werte als Energiequelle verwendet. 2′-dAdo wird in Vergleichsstudien zu den Funktionen von Adenosin-Analoga auf verschiedene biologische Prozessen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxyadenosine monohydrate |
Schmelzpunkt | 186°C to 189°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 5191174 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Optische Drehung | −25° (c=0.5 water) |
Formelmasse | 269.26 (251.24 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |