Learn More
2-Decanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
25.83 € - 136.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 693-54-9 |
---|---|
Summenformel | C10H20O |
Molekulargewicht (g/mol) | 156.269 |
MDL-Nummer | MFCD00009571 |
InChI-Schlüssel | ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-decanone, methyl octyl ketone, methyl n-octyl ketone, octyl methyl ketone, unii-gx543olt0r, n-c8h17coch3, gx543olt0r, chembl47127 |
PubChem CID | 12741 |
ChEBI | CHEBI:77929 |
IUPAC-Name | Decan-2-on |
SMILES | CCCCCCCCC(=O)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11359629
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14145.06 |
5 g |
25.83 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11408126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14145.14 |
25 g |
70.45 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11418126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14145.22 |
100 g | N/A | ||||||
Beschreibung
2-Decanone was used in the synthesis of brushed block copolymers via conjugation through an acid-labile hydrazone linker to poly(ethylene glycol)-poly(aspartate hydrazide) block copolymers; methyl ketones. 2-decanone used as a solvent and an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used in perfumes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen2-Decanon wurde bei der Synthese von gebürsteten Blockcopolymeren über Konjugation durch einen säurelabilen Hydrazon-Linker zu Poly(Ethylenglycol)-Poly(Aspartat Hydrazid) Blockcopolymeren verwendet; Methylketone. 2-Decanon wird als Lösungsmittel und Zwischenprodukt bei der Synthese von Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet. Es wird auch in Parfüms verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Chemische Identifikatoren
693-54-9 | |
156.269 | |
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N | |
12741 | |
Decan-2-on |
C10H20O | |
MFCD00009571 | |
2-decanone, methyl octyl ketone, methyl n-octyl ketone, octyl methyl ketone, unii-gx543olt0r, n-c8h17coch3, gx543olt0r, chembl47127 | |
CHEBI:77929 | |
CCCCCCCCC(=O)C |
Spezifikation
2-Decanone | |
3°C | |
210°C to 212°C | |
C10H20O | |
MFCD00009571 | |
2-decanone, methyl octyl ketone, methyl n-octyl ketone, octyl methyl ketone, unii-gx543olt0r, n-c8h17coch3, gx543olt0r, chembl47127 | |
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N | |
Decan-2-on | |
12741 | |
156.27 |
693-54-9 | |
0.824 | |
86°C (187°F) | |
1.425 | |
1747463 | |
Soluble in alcohol. Insoluble in water. | |
CCCCCCCCC(=O)C | |
156.269 | |
CHEBI:77929 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Satz
H227
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P280-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227
missing translation for 'einecsNumber' : 211-752-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse HE0725000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.