Learn More
2-Cyano-4'-Methylbiphenyl, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
51.30 € - 451.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 114772-53-1
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD00151805
InChI-Schlüssel ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-4'-methylbiphenyl, 4'-methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-methylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-methylbiphenyl, 2-p-tolyl benzonitrile, 2-4-methylphenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-methyl biphenyl, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, unii-o417ti15ta, 4'-methyl-2-cyano diphenyl
PubChem CID 145512
IUPAC-Name 2-(4-methylphenyl)benzonitril
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C#N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11469167
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21273.06
5 g
51.30 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11479167
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21273.14
25 g
168.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11369629
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21273.22
100 g
451.00 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
114772-53-1
193.25
ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
145512
CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C#N
C14H11N
MFCD00151805
2-cyano-4'-methylbiphenyl, 4'-methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-methylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-methylbiphenyl, 2-p-tolyl benzonitrile, 2-4-methylphenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-methyl biphenyl, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, unii-o417ti15ta, 4'-methyl-2-cyano diphenyl
2-(4-methylphenyl)benzonitril
Spezifikation
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
49°C to 53°C
>320°C
MFCD00151805
3605954
ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
2-(4-methylphenyl)benzonitril
145512
≥98%
114772-53-1
1.17
C14H11N
UN3077
2-cyano-4'-methylbiphenyl, 4'-methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-methylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-methylbiphenyl, 2-p-tolyl benzonitrile, 2-4-methylphenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-methyl biphenyl, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, unii-o417ti15ta, 4'-methyl-2-cyano diphenyl
CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C#N
193.25
193.26
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H372-H361-H302
Kann vermutlich die Organe durch längere oder wiederholte Exposition schädigen.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 422-310-9
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.