Learn More
2-Cyano-4'-Methylbiphenyl, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369629
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114772-53-1
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD00151805
InChI-Schlüssel ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-4'-methylbiphenyl, 4'-methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-methylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-methylbiphenyl, 2-p-tolyl benzonitrile, 2-4-methylphenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-methyl biphenyl, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, unii-o417ti15ta, 4'-methyl-2-cyano diphenyl
PubChem CID 145512
IUPAC-Name 2-(4-methylphenyl)benzonitril
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Schmelzpunkt 49°C to 53°C
Dichte 1.17
Siedepunkt >320°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3605954
Formelmasse 193.26
Reinheit (%) ≥98%