Learn More
2-Chlorphenol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12337213
Click to view available options
500 ml, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Specifications
CAS 95-57-8
Schmelzpunkt 8°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 173°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Summenformel C6H5ClO
MDL-Nummer 2159
Menge 500 mL
Formelmasse 128.56g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chlorophenol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Hazard Statement
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.