Learn More
2-Chlorphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chlorophenol |
Namenshinweis | 98+% |
CAS Min. % | 98.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 8.0°C |
Dichte | 1.2620g/mL |
Siedepunkt | 173.0°C to 175.0°C |
Flammpunkt | 63°C |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |