Learn More
2-Chlorethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491457
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
2-Chloroethanol is used in the preparation of several dyes by the alkylation of aniline derivatives with chloroethanol. It is a building block in the production of pharmaceuticals and plasticizers. Also used for manufacture of thiodiglycol. It is a solvent for cellulose acetate and ethyl cellulose, textile printing dyes, in dewaxing, refining of rosin, extraction of pine lignin and the cleaning of machines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-07-3
Summenformel C2H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 80.511
MDL-Nummer MFCD00002829
InChI-Schlüssel SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene chlorohydrin, ethanol, 2-chloro, glycol chlorohydrin, 2-chloroethyl alcohol, chloroethanol, glycol monochlorohydrin, 2-monochloroethanol, ethylchlorohydrin, 2-chlorethanol, 2-chloro-1-ethanol
PubChem CID 34
ChEBI CHEBI:28200
IUPAC-Name 2-Chlorethanol
SMILES C(CCl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethanol
Schmelzpunkt °C to 63°C
Dichte 1.202
Siedepunkt 129°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Strukturformel CH2CH2OH
Brechungsindex 1.441
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1135
Beilstein 878139
Merck Index 14,3793
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
Formelmasse 80.51
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit