Learn More
2-Chlorethanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367600
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-07-3
Molekulargewicht (g/mol) 80.51
MDL-Nummer MFCD00002829
InChI-Schlüssel SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene chlorohydrin, ethanol, 2-chloro, glycol chlorohydrin, 2-chloroethyl alcohol, chloroethanol, glycol monochlorohydrin, 2-monochloroethanol, ethylchlorohydrin, 2-chlorethanol, 2-chloro-1-ethanol
PubChem CID 34
ChEBI CHEBI:28200
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethanol
Namenshinweis 99+%
Azidität 0.2mg KOH/g max.
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -63.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 129.0°C
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H5ClO
Strukturformel ClCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4405 to 1.4425
Menge 100 mL
Beilstein 01, 337
Fieser 05,117
Merck Index 15, 3847
Relative Dichte 1.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in most organic liquids,insoluble in alifatic hydrocarbons
SMILES C(CCl)O
IUPAC-Name 2-Chlorethanol
Viskosität 3.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 80.51
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.