Learn More
2-Chlorethanol, 99+ %, Pure, Fisher Chemical
Click to view available options
500 ml, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 107-07-3 |
Schmelzpunkt | -63°C |
Siedepunkt | 129°C |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Summenformel | C2H5ClO |
MDL-Nummer | 2829 |
Menge | 500 mL |
Formelmasse | 80.51g/mol |
Physikalische Form | Flüssig |