Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlorbutyrylchlorid, Tech. 85 %
Artikelnummer. 11397626
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Anwendungen
2-Chlorbutylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7623-11-2
MDL-Nummer MFCD00041409
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobutyryl chloride
Dichte 1.236
Siedepunkt 138°C to 140°C
Summenformel C12H13NO2S
Brechungsindex 1.451
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 741947
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym ethyl 3-methyl-4h-benzo b 1,4 thiazine-2-carboxylate, ethyl 3-methyl-4h-benzo e 1,4-thiazine-2-carboxylate, 3-methyl-4h-benzo 1,4 thiazine-2-carboxylic acid ethyl ester, maybridge1_006434, cbmicro_028856, 2-carbethoxy-3-methyl-4h-1,4-benzothiazine, 3-methyl-4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylic acid ethyl ester, 4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylicacid, 3-methyl-, ethyl ester, 4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylicacid,3-methyl-,ethyl ester
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel NCZIRXVLKKERGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(NC2=CC=CC=C2S1)C
IUPAC-Name Ethyl 3-Methyl-4H-1,4-Benzothiazin-2-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 235.30
PubChem CID 360308
Formelmasse 141
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch