Learn More
2-Chlor-6-(trichlormethyl)-pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432749
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15432749
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66418.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1929-82-4 | C6H3Cl4N | 230.90 g/mol
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine is
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-6-(trichlormethyl)pyridin ist
Löslichkeit
löslich in 10 mg/ml Ethanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1929-82-4
Summenformel C6H3Cl4N
Molekulargewicht (g/mol) 230.90
MDL-Nummer MFCD00072500
InChI-Schlüssel DCUJJWWUNKIJPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-trichloromethyl pyridine, nitrapyrin, n-serve, pyridine, 2-chloro-6-trichloromethyl, dowco-163, n-serve nitrogen stabilizer, caswell no. 217, nitrapyrine iso-french, unii-8pce86u01w, nitrapyrin ansi:bsi:iso
PubChem CID 16004
ChEBI CHEBI:81935
IUPAC-Name 2-Chlor-6-(Trichlormethyl)Pyridin
SMILES ClC1=CC=CC(=N1)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 60°C to 65°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 100°C (212°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1618997
Löslichkeitsinformationen Soluble in 10mg/ml ethanol.
Formelmasse 230.9
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver