Learn More
2-Chlor-6-(trichlormethyl)-pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine is
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-6-(trichlormethyl)pyridin ist
Löslichkeit
löslich in 10 mg/ml Ethanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-Chlor-6-(trichlormethyl)pyridin ist
Löslichkeit
löslich in 10 mg/ml Ethanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine |
| Schmelzpunkt | 60°C to 65°C |
| Farbe | Weiß |
| Flammpunkt | 100°C (212°F) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1618997 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in 10mg/ml ethanol. |
| Formelmasse | 230.9 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitrapyrin