Learn More
2-Chlor-6-methylpyridin-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388495
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11388495
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10544.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25462-85-5
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00052830
InChI-Schlüssel ZGZMEKHQIZSZOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylisonicotinic acid, 2-chloro-6-picoline-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, 2-methyl-6-chloropyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-isonicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-6-methylisonicotinicacid, pubchem17665
PubChem CID 141209
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Methylpyridin-4-Carbonsäure
SMILES CC1=NC(=CC(=C1)C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methylpyridine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽200°C (decomposition)
Menge 250 mg
Beilstein 122809
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%