missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-6-Fluor-3-Methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15485497
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1017777-58-0
Summenformel C7H7ClFNO
Molekulargewicht (g/mol) 175.587
MDL-Nummer MFCD09832265
InChI-Schlüssel QMCMJQAVMDONLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluoro-m-anisidine, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxy-aniline, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenamine, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylamine
PubChem CID 18444747
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Fluor-3-methoxyanilin
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)F)N)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
Schmelzpunkt 37°C to 40°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 175.59
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt