Learn More
2-Chlor-5-Fluorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
2-Chloro-5-fluoropyrimidine is used to prepare 2,4-disubstituted-5-fluoropyrimidine , which is a biologically active molecule seen in anticancer agents like 5-fluorouracil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-5 -Fluoropyrimidin wird zur Herstellung 2,4 von -disubstituiertem-5-Fluoropyrimidin verwendet, einem biologisch aktiven Molekül, das in Krebsmedikamenten wie 5-Fluorouracil vorkommt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Chlor-5 -Fluoropyrimidin wird zur Herstellung 2,4 von -disubstituiertem-5-Fluoropyrimidin verwendet, einem biologisch aktiven Molekül, das in Krebsmedikamenten wie 5-Fluorouracil vorkommt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-fluoropyrimidine |
Dichte | 1.073 |
Flammpunkt | 65°C (149°F) |
Brechungsindex | 1.503 |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3267 |
Formelmasse | 132.52 |
Reinheit (%) | 97% |