Learn More
2-Chlor-5-(Difluormethoxy)Benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide |
Brechungsindex | 1.535 |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3265 |
Formelmasse | 271.49 |
Reinheit (%) | 97% |