Learn More
2-Chlor-4-Fluor-1-Jodobenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 256.44 |
Reinheit (%) | 97% |