Learn More
2-Chlor-2-Methylpropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Chlor-2-Methylpropan, 99 %, C4H9Cl, CAS-Nummer-507-20-0, 2-Methyl-2-Chlorpropan, Propan, 2-Chlor-2-Methyl, 2-Chlorisobutan, Tert-Butylchlorid, t-Butylchlorid, Chlortrimethylmethan, Trimethylchloromethan, tert-Butylchlorid, t-Butylchlorid, 2-Methyl-2-Propylchlorid, 500 ml
31.86 € - 140.70 €
Chemische Identifikatoren
CAS 507-20-0
Summenformel C4H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 92.57
MDL-Nummer MFCD00000816
InChI-Schlüssel NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
PubChem CID 10486
IUPAC-Name 2-Chlor-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10142470
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
109500250
25 mL Glasflasche
31.86 €
25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10040610
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
109505000
500 mL Glasflasche
39.40 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10010590
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
109500025
2.5 L Glasflasche
140.70 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
2-Chlor-2-Methylpropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals