Learn More
Testo™ Temperaturmessgerät testo 810, -10 bis 50 °C Luft, -30 bis 300°C Oberflächentemp.
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
NTC: -10 bis +50 °C, Infrarot: -30 bis +30 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Laser-Überwachung, integriertes NTC-Luftthermometer, Schutzkappe, Batterien und Kalibrierzertifikat |
| Temperaturbereich (metrisch) | NTC: -10 bis +50 °C, Infrarot: -30 bis +30 °C |
| Genauigkeit | NTC: ±0,5 °C, Infrarot: ±2,0 °C (-30 bis +100 °C), ±2 % des verbleibenden Messwertbereichs |