Learn More
2-Butyl-1H-imidazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10079451
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Chemische Identifikatoren
CAS 68282-49-5
Summenformel C8H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 152.197
MDL-Nummer MFCD01075030
InChI-Schlüssel PTHGVOCFAZSNNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-butyl-5-formylimidazole, 2-butyl-4-formylimidazole, 2-butyl-4-imidazolyl formaldehyde, unii-u12g73sqsx, 2-butyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, u12g73sqsx, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 2-butyl, 2-butylimidazole-4-carbaldehyde, 2-butyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde
PubChem CID 2735671
IUPAC-Name 2-Butyl-1H-imidazol-5-carbaldehyd
SMILES CCCCC1=NC=C(N1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 152.2
Reinheit (%) 97%