Learn More
2-Butanon, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
250 ml
4 x 2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
4 Stück
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -87 °C |
| Dichte | 0.805 g/ml bei 25 °C |
| Siedepunkt | 79 °C bis 81 °C |
| Menge | 4 x 2.5 l |
| Flammpunkt | −3 °C (26.6 °F) |
| Geruch | Lösungsmittelähnlich |
| Verpackung | Glasflasche |
| Löslichkeitsinformationen | 290 g/l bei 20 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Butanone
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.