Learn More
2-Butanon, ACS, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11420221
2-Butanon, ACS, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420221
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11420221
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039119.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA) 15, Restmenge nach Verdampfung 0.0025 %, Titrierbare Säure 0.0005 meq/g, H2O0.20 %
2-Butanone is used as a solvent and for extractions in the pharmaceutical industry. 2-butanone acts as oxidant for the iridium-catalyzed oxidations of primary alcohols. It is useful for the catalytic transfer hydrogenation on MgO.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-93-3
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00011648
InChI-Schlüssel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-Name Butan-2-on
SMILES CCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanone
Schmelzpunkt °C to 87°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.805
Siedepunkt 80°C
Menge 500 mL
Flammpunkt -3°C (26°F)
Zündpunkt 514°C (957°F)
Geruch Characteristic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.379
Prozentgehaltsbereich >99%
Dampfdruck 101 hPa (76mm Hg) at 20°C
Beilstein 741880
Löslichkeitsinformationen Miscible in cold water,diethyl ether and acetone.
Formelmasse 72.11
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ19K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number039119.M1,039119.AP,039119.K7,039119.K2
ChargennummerN27K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number039119.M1,039119.AP,039119.K7,039119.K2
ChargennummerW05J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog Number039119.M1,039119.AP,039119.K7,039119.K2
ChargennummerW13I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2022 Catalog Number039119.M1,039119.AP,039119.K7,039119.K2
ChargennummerZ31G003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number039119.M1,039119.AP,039119.K7,039119.K2
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl ethyl ketone
Name des Produkts
2-Butanon, ACS, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals >