Learn More
2-Butanon, +99 %, für Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10666812
2-Butanon, +99 %, für Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666812
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10666812
Marke: Thermo Scientific Acros 213015000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-93-3
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00011648
InChI-Schlüssel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-Name Butan-2-on
SMILES CCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanone
Schmelzpunkt -87.0°C
Extinktion (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 at 350nm, 0.1 at 340nm, 1 at 330nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8060g/mL
Siedepunkt 80.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt −7°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3780 to 1.3800
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 0.806
Strukturformel C2H5COCH3
Viskosität 0.42 mPa.s (15°C)
Beilstein 01, IV, 3243
Wasser 0.1% max.
Fieser 01,678
Merck Index 15, 6143
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) ≥99%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number213015000,213010025
ChargennummerA0447020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number213015000,213010025
ChargennummerA0402101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number213015000,213010025
ChargennummerA0380823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number213015000,213010025
ChargennummerA0434976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2021 Catalog Number213015000,213010025
Name des Produkts
2-Butanon, +99 %, für Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals >