Learn More
2-Bromthiophen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423974
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2-Bromothiophene has been used in electrochemical reduction of a number of mono- and dihalothiophenes at carbon cathodes in dimethylformamide containing tetramethylammonium per chlorate by cyclic voltammetry and controlled-potential electrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromthiophen wird zur elektrochemischen Reduktion einer Reihe von Mono- und Dihalogenthiophenen an Kohlenstoffkathoden in Dimethylformamid, das Tetramethylammonium pro Chlorat enthält, durch Cyclovoltammetrie und Elektrolyse mit kontrolliertem Potential verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter Dunkelheit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-09-4
Summenformel C4H3BrS
Molekulargewicht (g/mol) 163.03
MDL-Nummer MFCD00005417
InChI-Schlüssel TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene
PubChem CID 13851
IUPAC-Name 2-Bromthiophen
SMILES BrC1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromothiophene
Schmelzpunkt <-10°C
Dichte 1.701
Siedepunkt 149°C to 152°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.586
Menge 50 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 104663
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 163.04
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.