Learn More
2-(Brommethyl)-oxetan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482719
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 939759-23-6
Summenformel C4H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 151.00
MDL-Nummer MFCD08544405
InChI-Schlüssel OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromomethyl oxetane, 2-bromomethyl-oxetane, oxetane, 2-bromomethyl, cyclobutane, bromomethyl, 2-bromomethyl oxetane oxetane, 2-bromomethyl
PubChem CID 16244494
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)Oxetan
SMILES BrCC1CCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)oxetane
Farbe Farblos bis hellgelb
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 151
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit