Learn More
2-Bromfluorbenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10427290
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-85-1
Summenformel C6H4BrF
Molekulargewicht (g/mol) 175
MDL-Nummer MFCD00000282
InChI-Schlüssel IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
PubChem CID 61259
IUPAC-Name 1-Brom-2-Fluorbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromofluorobenzene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6000g/mL
Siedepunkt 155.0°C to 157.0°C
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4F
Brechungsindex 1.5327 to 1.5347
Menge 50 mL
Fieser 01,77
Relative Dichte 1.6
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 175
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit