Learn More
2-Bromfluorbenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromofluorobenzene |
Namenshinweis | 99% |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.6000g/mL |
Siedepunkt | 155.0°C to 157.0°C |
Flammpunkt | 43°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |