Learn More
2-Bromoethylphenylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333136
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2-Bromoethyl phenyl sulfide, is used to make other chemicals as well as pharmaceutical intermediate. It is also used as a application intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromethylphenylsulfid wird zur Herstellung weiterer Chemikalien sowie pharmazeutischer Zwischenprodukte verwendet. Es wird auch als Anwendungsmedium verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4837-01-8
MDL-Nummer MFCD00040826
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethyl phenyl sulfide
Dichte 1.44
Siedepunkt 140°C to 141°C (10 mmHg)
Summenformel C12H18BNO2
Strukturformel C6H5SCH2CH2Br
Menge 5 g
Beilstein 2206188
Synonym 2-2-phenylethyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 2-phenylethyl-1-boronic acid diethanolamine ester, 2-phenylethyl-1-boronic acid diethanolamine cyclic ester
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel NYYNBCZSIYCXIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OCCNCCO1)CCC2=CC=CC=C2
IUPAC-Name 2-(2-Phenylethyl)-1,3,6,2-dioxazaborocan
Molekulargewicht (g/mol) 219.09
PubChem CID 24208882
Formelmasse 217.12
Reinheit (%) 97%