Learn More
(2-Bromethyl)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
(2-Bromoethyl)benzene is used in the preparation of phenelzine by reacting with hydrazine. It is also used as a starting material to prepare various beta-phenethyl derivatives, active pharmaceutical ingredients, and fragrances. It finds application as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(2-Bromethyl)benzol wird bei der Herstellung von Phenelzin durch Reaktion mit Hydrazin verwendet. Es wird auch als Ausgangsmaterial für die Herstellung verschiedener beta-Phenethylderivate, pharmazeutischer Wirkstoffe und Duftstoffe verwendet. Es findet Anwendung als Flammschutzmittel.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
(2-Bromethyl)benzol wird bei der Herstellung von Phenelzin durch Reaktion mit Hydrazin verwendet. Es wird auch als Ausgangsmaterial für die Herstellung verschiedener beta-Phenethylderivate, pharmazeutischer Wirkstoffe und Duftstoffe verwendet. Es findet Anwendung als Flammschutzmittel.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (2-Bromoethyl)benzene |
Schmelzpunkt | -56°C |
Dichte | 1.355 |
Siedepunkt | 220°C to 221°C |
Flammpunkt | 89°C (192°F) |
Strukturformel | C6H5(CH2)2Br |
Brechungsindex | 1.556 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 507487 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with ether and benzene. Immiscible with water. |