Learn More
(2-Bromethyl)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.60 € - 388.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 103-63-9 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00000240 |
InChI-Schlüssel | WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide |
PubChem CID | 7666 |
IUPAC-Name | 2-Bromethylbenzol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10000660
|
Thermo Scientific Acros
106941000 |
100 mL | Glasflasche |
38.60 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10569810
|
Thermo Scientific Acros
106945000 |
500 mL | Glasflasche |
98.50 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10319093
|
Thermo Scientific Acros
106940025 |
2.5 L | Glasflasche |
388.00 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
103-63-9 | |
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N | |
7666 | |
C1=CC=C(C=C1)CCBr |
MFCD00000240 | |
2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide | |
2-Bromethylbenzol |
Spezifikation
(2-Bromoethyl)benzene | |
103-63-9 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
220°C to 221°C | |
Echt | |
C8H9Br | |
1.5553 to 1.5573 | |
05,356 | |
2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide | |
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N | |
2-Bromethylbenzol | |
7666 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
-56°C | |
1.3500g/mL | |
89°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5(CH2)2Br | |
MFCD00000240 | |
1.35 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene | |
C1=CC=C(C=C1)CCBr | |
185.06 | |
185.06 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 203-130-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CY9032000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- (2-Bromoethyl)benzene
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only