Learn More
2-Bromethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
Beschreibung
2-Bromoethanol is utilized in selective reduction of nitroarenes. It is used as a solvent and organic synthetic raw material. It finds application in the synthesis of 2-piperidin-1-yl-ethanol by reacting with piperidine. It is used in selective reduction of nitroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromethanol wird zur selektiven Reduktion von Nitroarenen verwendet. Es wird als Lösungsmittel und organischer synthetischer Rohstoff verwendet. Es findet Anwendung in der Synthese von2 -Piperidin-1-yl-Ethanol durch Reaktion mit Piperidin. Es wird zur selektiven Reduktion von Nitroarenen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, organischen Lösungsmitteln und Petrolether.
Hinweise
Lichtempfindlich. Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
2-Bromethanol wird zur selektiven Reduktion von Nitroarenen verwendet. Es wird als Lösungsmittel und organischer synthetischer Rohstoff verwendet. Es findet Anwendung in der Synthese von2 -Piperidin-1-yl-Ethanol durch Reaktion mit Piperidin. Es wird zur selektiven Reduktion von Nitroarenen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, organischen Lösungsmitteln und Petrolether.
Hinweise
Lichtempfindlich. Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromoethanol |
Schmelzpunkt | -80°C |
Dichte | 1.762 |
Siedepunkt | 149°C to 150°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Strukturformel | BrCH2CH2OH |
Brechungsindex | 1.493 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 878140 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.