Learn More
2-Bromethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274320
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-51-2
Summenformel C2H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 124.96
MDL-Nummer MFCD00002827
InChI-Schlüssel LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
PubChem CID 10898
IUPAC-Name 2-Bromethanol
SMILES C(CBr)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethanol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -80.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.7600g/mL
Siedepunkt 149.0°C to 150.0°C (750.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4900 to 1.4940
Menge 5 mL
Beilstein 01, 338
Fieser 11,77
Merck Index 15, 3846
Relative Dichte 1.76
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, soluble in most common organic solvents,, except petroleum ether
Formelmasse 124.96
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.