Learn More
2-Brombenzeneboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
43.11 € - 109.55 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 244205-40-1 |
---|---|
Summenformel | C6H6BBrO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 200.83 |
MDL-Nummer | MFCD01114672 |
InChI-Schlüssel | PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-bromophenyl boronic acid, o-bromophenylboronic acid, 2-bromobenzeneboronic acid, 2-bromophenylboronicacid, boronic acid, 2-bromophenyl, bromobenzeneboronic acid, pubchem13095, 2-bromo phenyl boronic acid, 2-bromo-phenyl boronic acidMehr anzeigen |
PubChem CID | 2773294 |
IUPAC-Name | (2-Bromphenyl)Boronsäure |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC=C1Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11319425
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18581.03 |
1 g |
43.11 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11329425
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18581.06 |
5 g |
109.55 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
2-Bromobenzeneboronic acid is used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen2-Brombenzolboronsäure wird verwendet, um grünere Amidierungen von Carbonsäuren und Aminen in katalytischen Mengen zu fördern. Diese Technologie erfordert keine Voraktivierung der Carboxylsäure oder die Verwendung von Kupplungsreagenzien.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
244205-40-1 | |
200.83 | |
PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N | |
2773294 | |
OB(O)C1=CC=CC=C1Br |
C6H6BBrO2 | |
MFCD01114672 | |
2-bromophenyl boronic acid, o-bromophenylboronic acid, 2-bromobenzeneboronic acid, 2-bromophenylboronicacid, boronic acid, 2-bromophenyl, bromobenzeneboronic acid, pubchem13095, 2-bromo phenyl boronic acid, 2-bromo-phenyl boronic acidMehr anzeigen | |
(2-Bromphenyl)Boronsäure |
Spezifikation
2-Bromobenzeneboronic acid | |
108°C to 110°C | |
MFCD01114672 | |
2-bromophenyl boronic acid, o-bromophenylboronic acid, 2-bromobenzeneboronic acid, 2-bromophenylboronicacid, boronic acid, 2-bromophenyl, bromobenzeneboronic acid, pubchem13095, 2-bromo phenyl boronic acid, 2-bromo-phenyl boronic acid | |
PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N | |
(2-Bromphenyl)Boronsäure | |
2773294 | |
98% |
244205-40-1 | |
C6H6BBrO2 | |
8542615 | |
Soluble in methanol. Slightly soluble in water. | |
OB(O)C1=CC=CC=C1Br | |
200.83 | |
200.83 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen