Learn More
2-Brom-6-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460227
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55289-35-5
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.034
MDL-Nummer MFCD00009792
InChI-Schlüssel LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-nitrotoluene, 6-bromo-2-nitrotoluene, 3-bromo-2-methylnitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro, bromo 2--6-nitrotoluene, 2-bromo-6-nitrotoluene,2-nitro-6-bromotoluene, 3-bromo-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-brom-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem3823
PubChem CID 123537
IUPAC-Name 1-Benzol-2-Methyl-3-Nitrobenzol
SMILES CC1=C(C=CC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-nitrotoluene
Schmelzpunkt 37°C to 42°C
Siedepunkt 108°C to 110°C (3.3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 2502581
Formelmasse 216.04
Reinheit (%) 98%