missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Brom-5-(trifluormethyl)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11326579
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
2-Brom-5-trifluormethyl)benzylbromid ist ein Reagenz, das in der pharmazeutischen Forschung verwendet wird.

Hinweise
Lachrymatory. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 875664-32-7
Summenformel C8H5Br2F3
Molekulargewicht (g/mol) 317.931
MDL-Nummer MFCD04973762
InChI-Schlüssel TXJHPBWTPBYLFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromo-5-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-bromo-3-bromomethyl benzotrifluoride, benzene,1-bromo-2-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzylbromide, 2-bromo-5-trifluoromethyl-benzylbromide, 1-bromanyl-2-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 2756249
IUPAC-Name 1-Brom-2-(brommethyl)-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)CBr)Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Brechungsindex 1.534
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 317.93
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'