Learn More
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443387
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102684-91-3
Summenformel C8H4BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 253.02
MDL-Nummer MFCD04973760
InChI-Schlüssel CSOBJYGHQOLWOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 4-bromo-3-formylbenzotrifluoride, 2-bromo-5-1,1-dimethylethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-1,1-dimethylethyl, benzaldehyde, 2-bromo-5-trifluoromethyl, paragos 530289, pubchem1428, pubchem4179, ksc498c1d, bromo 5-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 7018047
IUPAC-Name 2-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES FC(F)(F)C1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brechungsindex 1.511
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 253.02
Reinheit (%) 98%