Learn More
2'-Bromo-5'-Fluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487768
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2′-Brom-5′-Fluoracetophenon wird bei der Synthese von oxabizyklischen Verbindungen verwendet. Es wird auch bei der enantioselektiven Synthese chiraler 3-Aryl-1-Indanon-Moleküle verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006-33-3
Summenformel C8H6BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 217.04
MDL-Nummer MFCD07780635
InChI-Schlüssel BQXROZQUDCJBBY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22736080
IUPAC-Name 1-(2-Brom-5-Fluorphenyl)ehanon
SMILES CC(=O)C1=C(Br)C=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Siedepunkt 144°C (18 mmHg)
Brechungsindex 1.5525
Menge 250 mg
Synonym 2'-bromo-5'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-5-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-5-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-5-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-bromo-5-fluorophenyl, 1-2-bromo-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-bromo-5-fluorophenyl, pubchem3214, acmc-1btyq, ksc499c4f
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 217.04
Reinheit (%) 98%