Learn More
2-Brom-5-Chlor-3-Methylbenzo[b]Thiophol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophene |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 261.57 |
Reinheit (%) | 97% |