Learn More
2-Brom-4-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496880
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100523-96-4
Summenformel C5H3BrIN
Molekulargewicht (g/mol) 283.894
MDL-Nummer MFCD03085768
InChI-Schlüssel HPKRNLGLZYOVJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1051520
IUPAC-Name 2-Brom-4-Iodpyridin
SMILES C1=CN=C(C=C1I)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-iodopyridine
Schmelzpunkt 61°C
Menge 1 g
Beilstein 108925
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym 2-bromo-4-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-iodo, 4-iodo-2-bromopyridine, pyridine,2-bromo-4-iodo, pubchem5956, acmc-20a0oj, ksc493g9n, abbypharma ap-13-5788
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 283.89
Reinheit (%) 97%