Learn More
2-Brom-3'-(trifluoromethyl)acetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325145
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2003-10-3
Summenformel C9H6BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 267.05
MDL-Nummer MFCD03094283
InChI-Schlüssel TZIYNLSEBAYCBZ-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Schmelzpunkt 20°C to 23°C
Siedepunkt 69°C to 72°C
Menge 1 g
Synonym decoyinine, decoyinin, angustmycin a, antibiotic a 14, decoyinine u-7984, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-en-2-ulofuranosyl-9h-purin-6-amine, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-enulofuranosyl adenine, adenine, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-enulofuranosyl, 9-tetrahydro-3,4-dihydroxy-2-hydroxymethyl-5-methylene-2-furyl adenine, 9h-purin-6-amine, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-en-2-ulofuranosyl
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(=O)CBr
IUPAC-Name (2R,3R,4S)-2-(6-Aminopurin-9-yl)-2-(Hydroxymethyl)-5-Methylidenoxolan-3,4-Diol
PubChem CID 121578
Formelmasse 267.04
Reinheit (%) 98%