Learn More
2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol Cosmetics, Preservatives for milk samples, Topical medications and also provide wide spectrum of antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol Kosmetika, Konservierungsmittel für Milchproben, topische Medikamente und bieten auch ein breites Spektrum an antibakterieller Aktivität.
Löslichkeit
In Wasser löslich (280 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol Kosmetika, Konservierungsmittel für Milchproben, topische Medikamente und bieten auch ein breites Spektrum an antibakterieller Aktivität.
Löslichkeit
In Wasser löslich (280 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol |
Schmelzpunkt | ∼122°C to 132°C |
pH | 5 bis 7 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3241 |
Beilstein | 1705868 |
Merck Index | 14,1447 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(280g/L). |
Formelmasse | 199.99 |
Reinheit (%) | ≥98% |