Learn More
2-Brom-2-Methylpropan, stabilisiert, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10113020
2-Brom-2-Methylpropan, stabilisiert, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113020
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10113020
Marke: Thermo Scientific Acros 159265000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507-19-7
Summenformel C4H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 137.02
MDL-Nummer MFCD00000125
InChI-Schlüssel RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane
PubChem CID 10485
IUPAC-Name 2-Brom-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-methylpropane
Schmelzpunkt -20.0°C
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 72.0°C to 74.0°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CBr
Brechungsindex 1.4269 to 1.4289
Menge 500 mL
Beilstein 01,127
Merck Index 15,1557
Relative Dichte 1.18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Stabilisator Potassium carbonate
Formelmasse 137.02
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2-methylpropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Name des Produkts
2-Brom-2-Methylpropan, stabilisiert, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >