Learn More
2-Brom-2-Buten, 98 %, Mischung aus cis und trans, Thermo Scientific Chemicals
73.77 € - 258.29 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13294-71-8 |
---|---|
Summenformel | C4H7Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 135.00 |
MDL-Nummer | MFCD00000141 |
InChI-Schlüssel | UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N |
Synonym | 2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene # |
PubChem CID | 5364387 |
IUPAC-Name | (E)-2-Brombut-2-en |
SMILES | C\C=C(/C)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10479900
|
Thermo Scientific Acros
201510250 |
25 mL | Glasflasche |
73.77 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10783391
|
Thermo Scientific Acros
201511000 |
100 mL | Glasflasche |
258.29 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13294-71-8 | |
135.00 | |
UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N | |
5364387 | |
C\C=C(/C)Br |
C4H7Br | |
MFCD00000141 | |
2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene # | |
(E)-2-Brombut-2-en |
Spezifikation
2-Bromo-2-butene | |
13294-71-8 | |
100.0 | |
1.3200g/mL | |
<1°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3CH=C(Br)CH3 | |
MFCD00000141 | |
1.32 | |
Solubility in water: immiscible | |
C\C=C(/C)Br | |
135.00 | |
135 | |
Flüssigkeit |
98% | |
97.5 | |
Braun bis gelb | |
82°C to 90°C (740.0 mmHg) | |
Echt | |
C4H7Br | |
1.4590 to 1.462 | |
01, 205 | |
2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene # | |
UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N | |
(E)-2-Brombut-2-en | |
5364387 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 236-316-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Produkt kann bei Lagerung dunkler werden
- 2-Bromo-2-butene, mixture of cis and trans
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.