Learn More
2-Brom-2',4'-difluoracetophenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994881
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102429-07-2
Summenformel C8H5BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 235.03
InChI-Schlüssel CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 2',4'-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-difluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl, alpha-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, acmc-1c4aw
PubChem CID 2774185
IUPAC-Name 2-Brom-1-(2,4-Difluorphenyl)ethanon
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2', 4'-difluoroacetophenone
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 235.03
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt