Learn More
2-Brom-1-(5-Phenyl-2-Thienyl)-1-Ethanon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344612
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 10531-43-8
Summenformel C12H9BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 281.167
MDL-Nummer MFCD02681997
InChI-Schlüssel BOIAFAJKOBVLGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthiophen-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, 2-bromoacetyl-5-phenylthiophene, bromomethyl 5-phenyl-2-thienyl ketone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thiophenyl ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthien-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2776310
IUPAC-Name 2-Brom-1-(5-Phenylthiophen-2-yl)ethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 281.17
Reinheit (%) 95%