Learn More
2-Brom-1-(4-Morpholinophenyl)-1-Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10792473
2-Brom-1-(4-Morpholinophenyl)-1-Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792473
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 10792473
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC17405DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 210832-85-2
Summenformel C12H14BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 284.15
MDL-Nummer MFCD03783555
InChI-Schlüssel OUGMZFJPRSTGMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-morpholinophenyl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-morpholinophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-ylphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-4-morpholinyl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-yl-phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-ylphenyl ethan-1-one, pubchem23338, acmc-1cqxm, alpha-bromo-4'-morpholinoacetophenone
PubChem CID 2795357
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(4-morpholinophenyl)-1-ethanone
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-Brom-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-on
Formelmasse 284.15
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Brom-1-(4-Morpholinophenyl)-1-Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™ >