Learn More
2-Brom-1-(2-phenoxyphenyl)ethanon, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10307644
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 94402-42-3
Summenformel C14H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 291.144
MDL-Nummer MFCD08435906
InChI-Schlüssel UWRDQDVDGPRCKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethan-1-one, 2-phenoxy phenacyl bromide, 2-bromoacetyl diphenyl ether
PubChem CID 13074046
IUPAC-Name 2-Brom-1-(2-phenoxyphenyl)ethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(2-phenoxyphenyl)ethanone
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 291.14
Reinheit (%) 95%