Learn More
2-(Boc-amino)-6-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7032873
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15487467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H35121.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90101-22-7
Summenformel C11H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD07776935
InChI-Schlüssel XSVAARVWQDEAEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 6-methylpyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 6-methylpyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-6-methylpyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-6-picoline, 6-methyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-boc-amino-6-methylpyridine, carbamic acid, 6-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-boc protected, 2-n-boc-amino-6-picoline
PubChem CID 11367776
IUPAC-Name Tert-Butyl (6-Methylpyridin-2-yl)Carbamat
SMILES CC1=NC(NC(=O)OC(C)(C)C)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)-6-methylpyridine
Schmelzpunkt 63°C to 64°C
Menge 1 g
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 97%