Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Kombi-Lichtleiter mit 1 armig Schwanenhals und 1 armig Flexarm
Faseroptischer selbstragender Lichtleiter in einem schwarz lackierten Schwanenhals Rohr und faseropticsher flexibler Lichtleiter in einem schwarzen Metal-PVC Schlauch
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Kombi-Lichtleiter mit umweltfreundliche PURAVIS Faseroptik.
- Präzise Positionnierung erlaubt eine komplette Kontrolle der Leuchtplatzierung.
- Die Kombination eines Schwanenhalslichtleiters Ø 3,5 mm x 500 mm Länge und einem flexiblen Lichtleiter Ø 5 mm x 600 mm Länge ermöglicht ein Speziales Licht Szenario indem 2 unterschiedliche Beleuchtunsglösungen benutzt werden können.
- Der einarmige Lichtleiter kann an den Durchlichttisch 122150 angeschlossen werden
- Zur Verwendung mit der Kaltlichtquelle KL300LED
Spezifikation
Lichtleiter aus Glasfaser | |
0.4 in. | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
Schwanenhals: 500 mm, flexible Lichtführung: 600 mm | |
Puravis Optische Glasfasern |
Faseroptik | |
11 mm | |
Zur Verwendung mit KL300LED-Kaltlichtquellen | |
Gooseneck: 500 mm, Flexible Light Guide: 600 mm |